Tisk…
Trimellitic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 901 CZK
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Bod varu: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002470
CAS číslo: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %