Tisk…
Thiosalicylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
138891000 138895000
ACRO138891000EA 2870 CZK
ACRO138891000 ACRO138895000
Thiosalicylic acid 98%
Thiosalicylic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Bod varu: 230 °C (0,02 mmHg)
Bod tání: 164…169 °C
Hustota: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004836
CAS číslo: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %