4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
2720
CZK
A17998.14
A17998.22
4-Phenoxybenzoic acid ≥99%
4-Phenoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod tání: 160…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002539 CAS číslo: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |