Tisk…
4-Phenoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 644 CZK
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
4-Phenoxybenzoic acid 98%
4-Phenoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002539
CAS číslo: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %