Tisk…
Kyselina galová, anhydrous ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24887.0B B24887.30
B24887.0BEA 11330 CZK
B24887.0B B24887.30
Kyselina galová, anhydrous ≥98%
Kyselina galová
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Vzorec: C₇H₆O₅
Bod varu: 501 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,694
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002510
CAS číslo: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White to cream or pale yellow
Form Powder
Assay (aqueous acid-base titration) ≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC) ≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR) Conforms