Tisk…
Kyselina galová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 8870 CZK
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Kyselina galová 98%
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Bod varu: 501 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,694 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002510
CAS číslo: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %