Tisk…
3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
A11664.22 A11664.36
A11664.22EA 1100 CZK
A11664.22 A11664.36
3,5-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 99-10-5 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 2207864
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod tání: ∼237 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002512
CAS číslo: 99-10-5
EINECS: 202-730-7