Tisk…
3,5-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
114901000 114905000
ACRO114901000EA 1090 CZK
ACRO114901000 ACRO114905000
3,5-Dihydroxybenzoic acid 97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod tání: 235…240 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002512
CAS číslo: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 242 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %