Tisk…
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Protocatechuic acid
37580-100G-F 37580-25G-F
SIAL37580-100G-FEA 5560 CZK
SIAL37580-100G-F SIAL37580-25G-F
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Bod tání: 202…204 °C
Hustota: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002509
CAS číslo: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080