Tisk…
3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Protocatechuic acid
B24016.14 B24016.22 B24016.36
B24016.14EA 1430 CZK
B24016.14 B24016.22 B24016.36
3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 99-50-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 1448841 Merck Reference: 14,7894 MDL No.: MFCD00002509
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Bod tání: ∼202 °C (rozkl.)
Hustota: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002509
CAS číslo: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 14,7894