Tisk…
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 1980 CZK
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Bod tání: 198…202 °C
Hustota: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002509
CAS číslo: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %