2,6-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14485.14
A14485.22
A14485.36
A14485.14EA
1510
CZK
A14485.14
A14485.22
A14485.36
2,6-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 303-07-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 164° dec.
Beilstein Reference: 2209755
Vzorec:
C₇H₆O₄ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002462 CAS číslo: 303-07-1 EINECS: 206-134-8 |