Tisk…

2,6-Dihydroxybenzoic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 3640 CZK
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
2,6-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160…165 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002462
CAS číslo: 303-07-1
EINECS: 206-134-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR