2,5-Dihydroxybenzoic acid, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
MQ100
85707-10MG-F
85707-1G-F
85707-250MG-F
85707-10MG-FEA
999
CZK
85707-10MG-F
85707-1G-F
85707-250MG-F
2,5-Dihydroxybenzoic acid, Supelco®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod varu: 339 Bod tání: 202…206 °C Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002460 CAS číslo: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 13,04409 |