Tisk…
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
A11459.14 A11459.22
A11459.14EA 1790 CZK
A11459.14 A11459.22
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99%
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 490-79-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 2209119 Merck Reference: 14,4398 MDL No.: MFCD00002460
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod varu: 339
Bod tání: ∼206 °C (rozkl.)
Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002460
CAS číslo: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409