Tisk…
2,5-Dihydroxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
165200050 165200500 165202500
ACRO165200050EA 887 CZK
ACRO165200050 ACRO165200500 ACRO165202500
2,5-Dihydroxybenzoic acid 99%
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002460
CAS číslo: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %