2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13545.0E
A13545.22
A13545.36
A13545.0EEA
9820
CZK
A13545.0E
A13545.22
A13545.36
2,4-Dihydroxybenzoic acid ≥97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89-86-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 226° dec.
Beilstein Reference: 1946213
Merck Reference: 14,8157
MDL No.: MFCD00002451
Vzorec:
C₇H₆O₄ Bod varu: 390 °C (1013 hPa) Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002451 CAS číslo: 89-86-1 EINECS: 201-946-9 Merck Index: 14,8157 |