Tisk…
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 1100 CZK
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod varu: 390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…215 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002451
CAS číslo: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %