Tisk…
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyrocatechuic acid
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 2470 CZK
A10144.09 A10144.18 A10144.30
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod varu: 339
Bod tání: 204…208 °C
Hustota: 1.542
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002446
CAS číslo: 303-38-8
EINECS: 206-139-5