Tisk…
2,3-Dihydroxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
155170050 155170250
ACRO155170050EA 1810 CZK
ACRO155170050 ACRO155170250
2,3-Dihydroxybenzoic acid 99%
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %