Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
A13700.0BEA
2500
CZK
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Purity: 99%
CAS No.: 99-96-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 213-218°
Beilstein Reference: 970950
Merck Reference: 14,4812
MDL No.: MFCD00002547
Vzorec:
C₇H₆O₃ Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 213…218 °C Hustota: 1,398 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 199 °C (390 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002547 CAS číslo: 99-96-7 EINECS: 202-804-9 Merck Index: 14,4812 |