Tisk…
3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22 A13628.36
A13628.22EA 1310 CZK
A13628.22 A13628.36
3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
3-Hydroxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 99-06-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 508160 MDL No.: MFCD00002506
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 346 °C (1013 hPa)
Bod tání: 201…203 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002506
CAS číslo: 99-06-9
EINECS: 202-726-5