Tisk…
3-Hydroxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 1380 CZK
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
3-Hydroxybenzoic acid 99%
3-Hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 346 °C (1013 hPa)
Bod tání: 201…204 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002506
CAS číslo: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %