Tisk…

Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

84210-100G 84210-500G
SIAL84210-100GEA 953 CZK
SIAL84210-100G SIAL84210-500G
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…159 °C
Hustota: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR