Tisk…
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
27301-1KG-R 27301-6X1KG-R
SIAL27301-1KG-REA 2410 CZK
SIAL27301-1KG-R SIAL27301-6X1KG-R
Kyselina salicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12
Bod varu: 336
Bod tání: 157…159 °C
Hustota: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM