Kyselina salicylová 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
A12253.0EEA
3290
CZK
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
Kyselina salicylová 99
Kyselina salicylová
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Vzorec:
(HO)C₆H₄CO₂H MW: 138.12 Bod varu: 211 °C (20 mmHg) Bod tání: 158…160 °C Hustota: 1.443 Bod vzplanutí: 157 °C (315 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS číslo: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |