Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 809 CZK
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Bod varu: 225…227 °C (10 mmHg)
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002501
CAS číslo: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %