Tisk…
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L04997.06 L04997.14
L04997.06EA 3410 CZK
L04997.06 L04997.14
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 570-02-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 1972294
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016497
CAS číslo: 570-02-5
EINECS: 209-325-4