2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14278.09
A14278.18
A14278.30
A14278.09EA
1210
CZK
A14278.09
A14278.18
A14278.30
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 573-11-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Odour: Odourless
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 2696073
MDL No.: MFCD00002433
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₅ Bod varu: 110…115 °C (0,04 mmHg) Bod tání: 99…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002433 CAS číslo: 573-11-5 EINECS: 209-350-0 |