Tisk…
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
183470250 183471000
ACRO183470250EA 1160 CZK
ACRO183470250 ACRO183471000
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod varu: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002433
CAS číslo: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %