Syringic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14
A11725.22
A11725.14EA
2210
CZK
A11725.14
A11725.22
Syringic acid ≥98%
Syringic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 530-57-4
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 206-208°
Boiling Point: 192-193°/14mm
MDL No.: MFCD00002552
Vzorec:
C₉H₁₀O₅ MW: 198.18 Bod varu: 192…193 °C (14 mmHg) Bod tání: 206…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002552 CAS číslo: 530-57-4 EINECS: 208-486-8 |