Tisk…
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 4500 CZK
A14374.22 A14374.14 A14374.36
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1132-21-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 511834 MDL No.: MFCD00002502
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 341 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…186 °C
Hustota: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002502
CAS číslo: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8