Tisk…
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 1940 CZK
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
Bod varu: 341
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002502
CAS číslo: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %