Tisk…
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Veratric acid
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 1910 CZK
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
Bod varu: 303
Bod tání: 179…182 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002500
CAS číslo: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA