Soupravy pro extrakci DNA, pro formalinem fixované, do parafinu zalité tkáně
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Selektivní štěpení proteázou uvolňuje z FFPE vzorků mikrogramová množství DNA. Purifikované nukleové kyseliny, ačkoliv vysoce fragmentované, jsou vhodné pro širokou škálu následných genomových analýz a analýz genové exprese. Soupravy E.Z.N.A.® obsahující centrifugační kolonky jsou ideální pro nízký počet vzorků, zatímco Mag-Bind® soupravy fungující na principu magnetických kuliček jsou navrženy speciálně pro uživatele s vysokým počtem vzorků s možností automatizace.
- Působivý výnos již za 40 minut
- Standardní protokol nevyžaduje extrakci xylenem
- Soupravy na bázi magnetických kuliček plně kompatibilní s většinou automatizačních platforem
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.