2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14418.14
A14418.22
A14418.36
A14418.14EA
1070
CZK
A14418.14
A14418.22
A14418.36
2,6-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1466-76-8
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 2212190
MDL No.: MFCD00002437
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ Bod varu: 315 °C (1013 hPa) Hustota: 1,365 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002437 CAS číslo: 1466-76-8 EINECS: 215-985-4 |