Tisk…
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12901.06 A12901.14 A12901.22
A12901.06EA 2060 CZK
A12901.06 A12901.14 A12901.22
2,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2785-98-0 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2097993 MDL No.: MFCD00002436
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18
Bod varu: 314
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002436
CAS číslo: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0