2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16252.14
A16252.22
A16252.14EA
1270
CZK
A16252.14
A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ Bod varu: 313 °C (1013 hPa) Bod tání: 107…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002434 CAS číslo: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |