Tisk…
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 989 CZK
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…124 °C
Hustota: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002432
CAS číslo: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4