Tisk…
3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13709.06 A13709.14 A13709.22
A13709.06EA 1290 CZK
A13709.06 A13709.14 A13709.22
3-Hydroxy-p-anisic acid ≥97%
3-Hydroxy-p-anisic acid
Purity: 97+% CAS No.: 645-08-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 2208365
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002507
CAS číslo: 645-08-9
EINECS: 211-430-5