Tisk…
4-Methoxysalicylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
174240100 174240500
ACRO174240100EA 2320 CZK
ACRO174240100 ACRO174240500
4-Methoxysalicylic acid 99%
4-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 327
Bod tání: 157…159 °C
MDL Number: MFCD00002450
CAS číslo: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %