Tisk…
3-Methoxysalicylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
L01658.06 L01658.14
L01658.06EA 759 CZK
L01658.06 L01658.14
3-Methoxysalicylic acid ≥98%
3-Methoxysalicylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 877-22-5 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2209642
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002445
CAS číslo: 877-22-5
EINECS: 212-888-9