4-Propoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24958.06
B24958.14
B24958.06EA
978
CZK
B24958.06
B24958.14
4-Propoxybenzoic acid ≥98%
4-Propoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5438-19-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 2208387
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Bod varu: 313 °C (1013 hPa) Bod tání: 145…147 °C Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013989 CAS číslo: 5438-19-7 |