Tisk…
p-Anisic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 5040 CZK
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 275 °C (760 mmHg)
Bod tání: 181…186 °C
Hustota: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002542
CAS číslo: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %