Tisk…
4-Ethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12309.14 A12309.22 A12309.36
A12309.14EA 1170 CZK
A12309.14 A12309.22 A12309.36
4-Ethoxybenzoic acid ≥98%
4-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 619-86-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 197-199° Beilstein Reference: 2207349
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002545
CAS číslo: 619-86-3
EINECS: 210-616-3