Tisk…
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Dodecyloxy)benzoic acid
B22689.06 B22689.14
B22689.06EA 1160 CZK
B22689.06 B22689.14
4-Dodecyloxybenzoic acid ≥98%
4-Dodecyloxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2312-15-4 Molecular Formula: C19H30O3 Formula Weight: 306.45 Melting Point: 132-137° Beilstein Reference: 2215914
Vzorec: C₁₉H₃₀O₃
MW: 306.45
Bod varu: 420
Bod tání: 132…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002543
CAS číslo: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0