Tisk…
m-Anisic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 1200 CZK
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
m-Anisic acid 98%
m-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 170…172 °C (10 mmHg)
Bod tání: 103…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002499
CAS číslo: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %