Tisk…
o-Anisic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 1570 CZK
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
o-Anisic acid 99%
o-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…102 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002431
CAS číslo: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %