2-Ethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14758.14
A14758.22
A14758.36
A14758.14EA
1190
CZK
A14758.14
A14758.22
A14758.36
2-Ethoxybenzoic acid ≥98%
2-Ethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 134-11-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 174…175 °C (15 mmHg) Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1,105 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002438 CAS číslo: 134-11-2 EINECS: 205-130-3 |