Tisk…
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22474.03 B22474.06
B22474.03EA 1460 CZK
B22474.03 B22474.06
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1019-52-9 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 248-252° MDL No.: MFCD00017000
Vzorec: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Bod tání: 248…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017000
CAS číslo: 1019-52-9
EINECS: 213-814-8